Merck
BP1224
乙二胺四乙酸二钠
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
别名:
乙二胺四乙酸 二钠盐 二水合物, EDTA 二钠盐, EDTA-Na2, 乙二胺四乙酸Na2, 乙二胺四乙酸盐 二钠盐 二水合物, 二钠乙二胺四乙酸盐 二水合物, 依地酸钙钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
CAS号:
分子量:
372.24
Beilstein:
3900609
分類程式碼代碼:
12352107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
edta
形狀
crystals
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
BP
mp
248 °C (dec.) (lit.)
應用
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI 密鑰
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
二乙酸二钠BP参考标准品仅用于英国药典中明确规定的实验室检测。
还用于以下专论:
  • 依地酸二钠滴眼液
  • 二价阳离子的螯合剂。 对需要二价阳离子发挥活性的酶,比如金属蛋白酶具有抑制作用。
    包裝
    单位数量:100mg。可进行调整。本品按现行药典规定提供。有关当前的单位数量,请访问英国药典
    其他說明
    可能适用相应的销售限制。
    象形圖
    Health hazardExclamation mark
    訊號詞
    Warning
    危險聲明
    危險分類
    Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
    標靶器官
    Respiratory Tract
    儲存類別代碼
    11 - Combustible Solids
    水污染物質分類(WGK)
    WGK 2
    Not applicable
    历史批次信息供参考:
    分析证书(COA)