文件
1.08418
Supelco
Titriplex® III
for analysis (EDTA disodium salt), ACS reagent, ISO, reag. Ph. Eur.
别名:
乙二胺四乙酸 二钠盐 二水合物, EDTA 二钠盐, EDTA-Na2, 乙二胺四乙酸Na2, 乙二胺四乙酸盐 二钠盐 二水合物, 二钠乙二胺四乙酸盐 二水合物, 依地酸钙钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
CAS号:
分子量:
372.24
Beilstein:
3900609
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
205-358-3
NACRES:
NA.21
product name
Titriplex® III, for analysis, ACS reagent, ISO, reag. Ph. Eur.
等級
ACS reagent
品質等級
agency
ISO
reag. Ph. Eur.
產品線
Titripur®
形狀
solid
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
反應適用性
reaction type: Complexometric reactions
技術
titration: suitable
pH值
4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
248 °C (dec.) (lit.)
體積密度
700 kg/m3
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI 密鑰
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
二价阳离子的螯合剂。 对需要二价阳离子发挥活性的酶,比如金属蛋白酶具有抑制作用。
聯結
替代:EX0539; EX0539-3; EX0539-1; EX0539-5
其他說明
消除结晶水:110℃
法律資訊
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Respiratory Tract
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
其他客户在看
实验方案
Preparation of a standard solution for Sulfite
Method: Photometric determination with 2,2'-dinitro-5,5'-dithiodibenzoic acid (Ellman's reagent)