主要文件
1.08430
Supelco
指示剂缓冲片
for measuring water hardness with the Titriplex®system
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161703
NACRES:
NB.21
product name
指示剂缓冲片, for measuring water hardness with the Titriplex® system
形狀
solid
反應適用性
reaction type: volumetric
技術
titration: suitable
重量
≥0.20 g
儲存溫度
no temp limit
一般說明
用Titriplex®溶液测定水硬度
分析報告
重量(最小值): ≥ 0.20 g
重量(最大值): ≤ 0.23 g
崩解时限(25 °C): ≤ 150 s
应用测试:符合
法律資訊
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1