Merck
97729-U
Supelco
Flash 硅胶
dried, pkg of 1 kg, spherical
别名:
硅胶
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
NC.05
等級
high-purity grade
形狀
powder
包裝
pkg of 1 kg
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
技術
LPLC: suitable
表面積
480 m2/g
基質
Silica
基質活性組
Silica
粒徑
200-400 mesh
40-75 μm
孔徑
0.7-0.9 cm3/g pore volume
70 Å pore size
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES 字串
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI 密鑰
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客户支持
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 6
1 of 6