Merck
S7500
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
Type II, 5-6 mesh, desiccant
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352309
PubChem物質ID:
NACRES:
SB.52
产品名称
硅胶, Type II, 3.5 mm bead size, Suitable for desiccation
等級
high-purity grade
品質等級
種類
Type II
形狀
beads
技術
LPLC: suitable
表面積
500 m2/g , approx.
基質
Silica
基質活性組
silica
珠尺寸
3.5 mm
孔徑
60 Å mean pore size
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES 字串
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI 密鑰
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • 色谱应用:硅胶广泛用作色谱固定相以分离各种化学物质。新型改性硅胶,如五溴苄基改性硅胶,可提高烟酰胺等代谢产物的分离效率。可高度精密和准确地定量生物相关分子,对药物分析和代谢组学研究有重要意义(Ozaki et al., Analytical Biochemistry, 2022)。
  • 环境污染物检测:用硅胶制备的分子印迹聚合物(MIP)可选择性地识别与结合环境污染物。代表性的一个应用是在分子印迹硅胶中包埋量子点,用于检测食品样品中的氨基咪唑-氮杂脂芳烃(AIA)。该方法具有高选择性和特异性,是适合食品安全和环境监测的强大工具(Qiao et al., Current Analytical Chemistry, 2021)。
  • 水中重金属去除:掺杂特定试剂的硅胶可用于吸附和去除水样中的重金属。最近研究用掺杂3-(2-萘甲酰基)-1,1-二丁基硒脲的溶胶-凝胶二氧化硅高效去除水溶液中的Pb(II)和Zn(II)。该应用对环境修复和保证水质安全有重要意义,说明硅胶处理环境污染物的多功能和有效性(Mehmood et al., International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2022)。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)