Merck
90558
Supelco
N,N-二乙基-对苯二胺
analytical standard
别名:
4-氨基-N,N-二乙苯胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5)2NC6H4NH2
CAS号:
分子量:
164.25
Beilstein:
879361
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
NACRES:
NA.21
等級
analytical standard
品質等級
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.571 (lit.)
bp
115-116 °C/5 mmHg (lit.)
mp
19-21 °C (lit.)
密度
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CCN(CC)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C10H16N2/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(11)6-8-10/h5-8H,3-4,11H2,1-2H3
InChI 密鑰
QNGVNLMMEQUVQK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
282.2 °F - closed cup
閃點(°C)
139 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)