主要文件
854172
Supelco
1.5mL 8-425 螺纹棕色玻璃螺纹口样品瓶
graduated, marking spot, O.D. × H × I.D. 11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
amber glass vial (with marking spot)
特點
closure type screw top vial
graduated marking spot
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm
容積
1.5 mL
接頭
thread for 8-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)