主要文件
807211
TSKgel® SP-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2.5 cm × 6 mm, sulfonic acid phase
别名:
用于 7.5mm 内径 TSKgel® SP-5PW 色谱柱的凝胶保护柱套装
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
product name
TSK-GEL® 阳离子交换 HPLC 凝胶保护柱套装, phase sulfonic acid, L × I.D. 2.5 cm × 6 mm, 20 μm particle size
材料
PEEK
產品線
TSKgel®
特點
counter ion Na+
製造商/商標名
Tosoh SP-5PW, 07211
參數
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
10-45 °C temperature
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
2.5 cm × 6 mm
基質
polymer particle platform
基質活性組
sulfonic acid phase
粒徑
20 μm
孔徑
1000 Å
工作pH值
2-12
分離技術
cation exchange
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Guardgel Kit for 7.5mmID TSKgel SP-5PW column
外觀
Shipped in water.
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
102.2 °F
閃點(°C)
39 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)