Merck
76694
Supelco
2-甲基间苯二酚
analytical standard
别名:
2,6-二羟基甲苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H3(OH)2
CAS号:
分子量:
124.14
Beilstein:
2042177
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.21
等級
analytical standard
品質等級
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
264 °C (lit.)
mp
114-120 °C (lit.)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Cc1c(O)cccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
InChI 密鑰
ZTMADXFOCUXMJE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
275.0 °F - closed cup
閃點(°C)
135 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)