Merck
72689
Supelco
5-乙基-3,7-二氧杂-1-氮杂双环[3.3.0]辛烷
analytical standard
别名:
7a-乙基二氢-1H,3H,5H-噁唑并[3,4-c]噁唑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H13NO2
CAS号:
分子量:
143.18
Beilstein:
105946
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥99% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.461 (lit.)
bp
75 °C/10 mmHg (lit.)
mp
95-98 °C
密度
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CCC12COCN1COC2
InChI
1S/C7H13NO2/c1-2-7-3-9-5-8(7)6-10-4-7/h2-6H2,1H3
InChI 密鑰
ZRCMGIXRGFOXNT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
174.9 °F - closed cup
閃點(°C)
79.4 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)