Key Documents
58442
Supelco
SSI LO-Pulse 缓冲器
without cabinet
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115854
描述
316 stainless steel
cabinet no
特點
without cabinet
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
一种抑制泵脉冲的缓冲器,使基线更平稳。LO-Pulse 缓冲器是一项专利产品,可兼容
往复式单活塞 HPLC 泵(Altex 110A,Eldex 泵,LDC Mini-Pump VS,SSI 200 型和 300 型
等)。在 500psi 到 6,000psi(35-420kg/cm2) 压力下,它可以提高定量分析的精度,改善痕量样品组分的检测限。包含配件和说明书。
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
LO-Pulse is a trademark of Scientific Systems, Inc.
SSI is a trademark of Scientific Systems, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
商品
Identify and correct common HPLC problems to restore column performance. Get help with peak problems (peak splitting, peak tailing, peak fronting, etc.), retention time, purge noise, and loss of resolution with example chromatograms.