主要文件
BMSBSH300EUK
Sigma-Aldrich
MyBlock Mini dry bath with cooling
AC/DC input 100 V / 240 V AC, UK plug
别名:
block heater/cooler, mini block heater/cooler, personal dry bath
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41102404
NACRES:
NB.76
製造商/商標名
Benchmark Scientific BSH300-E-UK
參數
-25 °C temp. range (100 °C)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • Capable of heating as well as cooling test samples
  • Minimum Programmable temp.: 0 C
  • Compact, fits in the palm of your hand
  • Exchangeable blocks for 0.2 to 50ml tubes
法律資訊
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
相關產品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)