Key Documents
57024
Supelco
带 PE 筛板的聚丙烯固相萃取空管,20μm 孔隙度
volume 3 mL, pk of 54
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
材料
polypropylene
描述
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
包裝
pk of 54
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
容積
3 mL
孔徑
20 μm
應用
food and beverages
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
固相萃取空管中可填充自选的固相萃取小柱
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)