Merck
567234-U
Supelco
Discovery® BIO Wide Pore C5 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 10 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
产品名称
Discovery® BIO Wide Pore C5 高效液相色谱柱, 10 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 10 mm
材料
stainless steel column
產品線
Discovery®
特點
endcapped
製造商/商標名
Discovery®
包裝
1 ea of
標籤範圍
3.5% Carbon loading
參數
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
長度 × 內徑
15 cm × 10 mm
表面積
100 m2/g
表面覆盖率
4.5 μmol/m2
基質
silica particle platform
fully porous particle
基質活性組
C5 (pentyl) phase
粒徑
10 μm
孔徑
300 Å
工作pH值
2-8
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Discovery BIO Wide Pore C5 设计用于通过 RP-HPLC 对蛋白质和多肽(尤其是疏水性多肽)进行高效可靠分离。C8 或 C18 等长链键合相通常对蛋白质而言其疏水性太强,引起保留时间的过度延长,或者甚至在色谱柱上发生不可逆吸附。因此针对蛋白质的反相 HPLC,通常使用 C3 或 C4 等短链键合相。然而,这些短链键合相通常相对较易于水解,从而缩短色谱柱的使用寿命,而在 pH 较低时这种情况尤为严重。Discovery BIO Wide Pore C5 的洗脱顺序与传统的 C4 相似,但提高了 pH 稳定性,色谱柱的使用寿命更长。由于改进了硅胶和键合相的化学性质,因此通常在 Discovery BIO Wide Pore C5 上获得的分离效率更高。
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
相关内容
Discovery BIO Wide Pore C5 products offered.
Discovery BIO Wide Pore C5 products offered.