55069
1 of 10
55071
玻璃管连接头
51262-U
超高性能手紧接头
58721
58722
51257-U
Z226661
PEEK 管
57651
Upchurch PEEK LiteTouch® 接头
58705
Cheminert® 管道接头
55067-U
Upchurch PEEK 手紧接头
Sigma-Aldrich
Z105058
Tubing fitting assortment kit
PEEK adapter (one-piece design)
for chromatography applications
pkg of 1 ea
1000 psi max. pressure (69 bar)
6.70 μL
0.030 in. (0.75 mm)
10-32 maleM6 female
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。