主要文件
55071
玻璃管连接头
1/4-28 female (flat-bottom), 10-32 male (standard)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
材料
PEEK adapter (one-piece design)
描述
for chromatography applications
包裝
pkg of 1 ea
孔直徑
0.030 in.
接頭
1/4-28 female (flat-bottom)
10-32 male (standard)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)