产品名称
BIOshell Glycan HPLC Columns, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, 2.7 μm particle size
材料
stainless steel hardware (column)
品質等級
agency
suitable for USP L86
描述
shell thickness (0.5 μm)
solid core (1.7 μm)
產品線
BIOshell
特點
endcapped: no
分析物化學類別
glycans
製造商/商標名
BIOshell
包裝
1 ea of
參數
1000 bar max. pressure (14500 psi)
1000 bar pressure (14500 psi)
60 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
長度 × 內徑
10 cm × 4.6 mm
表面積
135 m2/g
基質
spherical silica particle platform
superficially porous particle
基質活性組
hydroxy, penta- phase
粒徑
2.7 μm
孔徑
90 Å
工作pH值範圍
2-9
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
View the BIOshell Glycan HPLC Columns Flyer
法律資訊
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
从最新的版本中选择一种:
商品
The BIOshell™ Glycan column is ideal for the separation and quantitation of isolated glycans using the HILIC method for accurate glycoprotein analysis.
The BIOshell™ Glycan column is ideal for the separation and quantitation of isolated glycans using the HILIC method for accurate glycoprotein analysis.