Merck
43002
Supelco
顺式-7,10,13,16,19-二十二碳五烯酸
analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H34O2
CAS号:
分子量:
330.50
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
化驗
≥97.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C22H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16H,2,5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H,23,24)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI 密鑰
YUFFSWGQGVEMMI-JLNKQSITSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)