Merck
43059
Supelco
顺式 -5,8,11-二十碳三烯酸
analytical standard
别名:
cis-5,8,11-Eicosatrienoic acid, MEAD acid, cis,cis,cis-5,8,11-Eicosatrienoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H34O2
CAS号:
分子量:
306.48
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
化驗
≥93.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h9-10,12-13,15-16H,2-8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b10-9-,13-12-,16-15-
InChI 密鑰
UNSRRHDPHVZAHH-YOILPLPUSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)