Merck
41467
Supelco
哈尔满碱
analytical standard
别名:
1-甲基-9H-吡啶并[3,4-b]吲哚, 2-甲基-β-咔啉, 阿锐碱
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H10N2
CAS号:
分子量:
182.22
Beilstein:
143898
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥97.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
mp
235-238 °C (lit.)
235-238 °C
SMILES 字串
Cc1nccc2c3ccccc3[nH]c12
InChI
1S/C12H10N2/c1-8-12-10(6-7-13-8)9-4-2-3-5-11(9)14-12/h2-7,14H,1H3
InChI 密鑰
PSFDQSOCUJVVGF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
I1 咪唑啉结合位点激动剂。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)