主要文件
33279-U
压接钳
Hand crimper, for use with 13mm seals, pkg of 1 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
包裝
pkg of 1 ea
相容性
for use with 13mm seals
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Supelco 手持压接钳可以使密封稳定可靠,让每个样品瓶每次都能盖严。高质量的构造设计使其持久耐用,操作简单方便。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 3
1 of 3
Global Trade Item Number
货号GTIN
33279-U4061826736982