主要文件
27452
Supelco
带 PTFE/硅胶隔垫的钳口密封盖
silver aluminum seal (open center), seal diam. 13 mm, PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
PTFE/silicone septum
silver aluminum seal (open center)
特點
closure type crimp seal
open center crimp seal, 13 mm
包裝
pkg of 100 ea
密封圈直徑
13 mm
膠墊厚度
0.040 in. ± 0.005 in.
接頭
thread for 13
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)