主要文件
29604-U
用于 CTC GC PAL 的 Hamilton® 注射器
701N, volume 10 μL, needle size 23s-26s ga, needle L 51 mm (2 in.)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.03
材料
cone tip stainless steel needle
針尺寸
23s-26s ga
特點
needle type N (cemented needle)
point style 1
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Hamilton 203362
針長
51 mm (2 in.)
容積
10 μL
法律資訊
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)