主要文件
28614-U
Hamilton® 701N 注射器
701N (Slimline), volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.03
材料
bevel tip stainless steel (point style 2)
針尺寸
26s ga (bevel tip)
特點
Microliter
Syringe, Fixed Needle
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Hamilton 203072
針長
51 mm (2 in.)
容積
10 μL
相容性
for use with CTC A200S PAL Instruments (cemented needle)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)