主要文件
27510-U
Supelco
蓝色 PTFE/白色硅胶隔垫
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 8 mm × 0.060 in., for use with 2 mL vial - standard opening
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
blue PTFE face
blue PTFE/white silicone
white silicone body
包裝
pkg of 100 ea
參數
250 °C max. temp.
外徑
8 mm
直徑× 厚度
8 mm × 0.060 in.
相容性
for use with 2 mL vial - standard opening
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)