主要文件
27097-U
Supelco
红色 PTFE/硅胶隔垫
red PTFE/white silicone, diam. × thickness 8 mm × 1.5 mm, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
red PTFE/white silicone
包裝
pkg of 100 ea
參數
250 °C temp. limit
250 °C temp. limit
外徑
8 mm
直徑× 厚度
8 mm × 1.5 mm
相容性
for use with screw top vial, 4.6 mm I.D., 8-425 thread
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Vial septa are available in a variety of materials. Septa, tan PTFE/silicone (diam. × thickness 8 mm × 1.5 mm) are sized to fit screw top vials. They are suitable for use with most organics (until pierced) and are not recommended for use with chlorosilanes.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
27097-U4061826143438