27408
1 of 10
Supelco
24707
2mL 标准开口样品瓶的内衬管,4.6mm 内径
29378-U
经过认证的螺纹口样品瓶套装,12×32mm,9mm 螺纹,未组装
23188
预先清洁和组装的、带开孔白色聚丙烯螺纹顶盖的样品瓶
24722
2mL 广口样品瓶的内衬管,6.0mm 内径
27400-U
27185-U
螺纹口样品瓶,棕色玻璃(仅样品瓶)
29435-U
经过认证的玻璃内衬管,适合 12×32mm 广口样品瓶(适合钳口密封、卡口和 9mm 螺纹样品瓶)
27180
预组装螺纹口样品瓶,带酚醛树脂顶部开口瓶盖
27051
预组装螺纹口样品瓶,带聚丙烯顶部开口瓶盖
27184
小瓶,螺旋盖,透明玻璃(仅小瓶)
glass
Mandrel precision point
conical
pkg of 100 ea
6 mm × 25 mm × 4.6 mm
0.05 mL
for use with vial with 6 mm opening
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Merck自动取样器试剂瓶_分析试剂瓶_分析色谱-默克生命科学
分析化学_分析色谱_分析试剂-默克生命科学
分析色谱_分析试剂瓶_分析进样针-默克生命科学
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。