主要文件
27356
Supelco
白色 PTFE/硅胶隔垫
diam. × thickness 11 mm × 0.075 in., for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121821
材料
PTFE/silicone
white silicone body
包裝
pkg of 100 ea
參數
250 °C temp. limit
外徑
11 mm
直徑× 厚度
11 mm × 0.075 in.
相容性
for use with 4 mL vial
for use with Screw Top, 13-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)