Key Documents
27339
Supelco
预清洗和组装试剂瓶,100个装
volume 2 mL, clear glass vial
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
PTFE septum face
PTFE/silicone septa (thickesss (0.060"))
clear glass vial
silicone septum body
特點
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
precleaned
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
容積
2 mL
接頭
thread for 8-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
每个瓶子均按照US EPA方案B进行清洁:
清洁程序如下:
1.使用实验室级的非磷酸盐清洁剂在热水中洗涤容器。
2.用大量自来水冲洗三遍,以除去洗涤剂。
3.用ASTM I型不含有机物的水冲洗3次。
4.烘箱烘干。
5.在密闭的无污染环境中让容器冷却至室温。
6.盖好容器。
清洁后,使用下列材料组装瓶子:1型硼硅酸玻璃、PTFE/硅胶隔垫和聚丙烯盖子。这些瓶子提供透明和琥珀色玻璃两种选择。所有瓶子都在包装中随附开孔瓶盖和PTFE/硅胶隔垫。
清洁后将小瓶进行收缩包装,以确保您收到的小瓶尽可能干净。
2-22 mL的样品瓶随附合格证书和含有100个标签的包装袋。
其他說明
2-22 mL的样品瓶随附合格证书和含有100个标签的包装袋。
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Headspace SPME-GC-MS Metabolomics Analysis of Urinary Volatile Organic Compounds (VOCs).
Shucha Z and Raftery D.
Mass Spectrometry-Based Metabolomics: A Practical Guide, 265-272 (2014)