主要文件
26239
SGE 活塞保护注射器(配有固定针头)
volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L 50 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
42142600
材料
bevel tip stainless steel needle
針尺寸
26 ga
描述
10F
特點
point style #2
包裝
pkg of 10 ea
製造商/商標名
SGE 002033
針長
50 mm
容積
10 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
伸出针筒顶部的加长防护套管可有效避免进样时活塞弯曲。
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)