主要文件
24437
RN 注射器的 SGE 针头
volume 10 μL, N10-5, needle size 26 ga
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
針尺寸
26 ga
描述
replacement needles
包裝
pkg of 5 ea
製造商/商標名
SGE 037110
容積
10 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
RN syringes allow easy replacement of needles that get damaged in the field. The needle is seated at zero graduation mark.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)