主要文件
24910-U
Supelco
吹扫/捕集器 A
for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
别名:
吹扫捕集器 A,Tekmar® 3000
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
NB.21
應用
environmental
相容性
for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)