主要文件
BCR627
鲔鱼组织(作为物种)
BCR®, certified reference material
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
BCR®
製造商/商標名
JRC
應用
food and beverages
形式
matrix material
儲存溫度
2-8°C
分析報告
For more information please see:
BCR627
其他說明
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements, Organometallics: Arsenobetaine, Dimethylarsinic acid, Total arsenic
Matrix Group: Fish and Seafood
法律資訊
BCR is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
USP
USP
1270424
鱼油