Merck
22460
Supelco
Supeltex M-4 Capillary Ferrule, General Purpose
I.D. 1.2 mm, 0.50-0.75 mm Column I.D., pkg of 10 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
包裝
pkg of 10 ea
內徑
1.2 mm
相容性
0.50-0.75 mm Column I.D.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Supelco 已经完善了这些石墨密封垫的设计,以提供清晰整齐的外形,并且尽量减少毛刺。
特性:
用手拧四分之一圈可紧固密封。密封接触面积最大,降低了安装时色谱柱受到污染的风险。
材料成分:柔性石墨
最高温度:450°C
法律資訊
配置
产品编号
说明
价格
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)