Merck
22489
Supelco
Supeltex M-2A Capillary Ferrule, General Purpose
I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D., pkg of 10 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
包裝
pkg of 10 ea
內徑
0.8 mm
相容性
0.53 mm Column I.D.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Capillary ferrules have a precision bore which is centrally located. During assembly of a connector, fiber is fixed within the ferrule using adhesive before grinding and polishing for end preparation.
特性:用手拧 1/4 圈可紧固密封。具有高度的再用性。不会粘连金属或玻璃。
材料成分:DuPont VESPEL SP-21(85% 聚酰亚胺,15% 石墨)
最高温度:
400°C
法律資訊
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Senior John M.
Optical Fiber Communications, 245-245 (2009)