产品名称
Orbo-70 335/165mg,每包 50 支, W,W,W separators, O.D. × L 8 mm × 100 mm, pkg of 50 ea
材料
W,W,W separators
品質等級
產品線
ORBO™
成份
Bed A, 335 mg
Bed B, 165 mg
包裝
pkg of 50 ea
製造商/商標名
ORBO™ 70
技術
active air sampling: suitable
外徑 × 長度
8 mm × 100 mm
基質
5% Na2 CO3 on Chromosorb-P
粒徑
30-60 mesh
應用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
法律資訊
Chromosorb is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
STOT RE 1 Inhalation
標靶器官
Lungs
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
20256-U | 4061834410447 |