Merck
19914
Supelco
(S)-(−)-3-(N-甲基氨基)-1-(2-噻吩基)-1-丙醇
reference material
别名:
Duloxetine impurity B (PhEur)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H13NOS
分子量:
171.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
等級
reference material
API 家族
duloxetine, duloxetine
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
solid
光學活性
[α]/D -12.0±2.0°, c = 1 in methanol
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C8H13NOS/c1-9-5-4-7(10)8-3-2-6-11-8/h2-3,6-7,9-10H,4-5H2,1H3/t7-/m0/s1
InChI 密鑰
YEJVVFOJMOHFRL-ZETCQYMHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)