Merck
PHR1865
Supelco
盐酸度洛西汀
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
(S)-度洛西汀 盐酸盐, (γS)-N-甲基-3-(萘-1-基氧)-3-(噻吩-2-基)丙烷-1-胺 盐酸盐, (+)-(S)-N-甲基-γ-(1-萘氧基)-2-噻吩丙胺 盐酸盐, (+)-N-甲基-3-(1-萘氧基)-3-(2-噻吩)-丙胺 盐酸盐, LY-248686 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H19NOS · HCl
分子量:
333.88
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001453
traceable to USP 1229817
API 家族
duloxetine
形狀
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 500 mg
應用
pharmaceutical
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Cl.CNCC[C@H](Oc1cccc2ccccc12)c3cccs3
InChI
1S/C18H19NOS.ClH/c1-19-12-11-17(18-10-5-13-21-18)20-16-9-4-7-14-6-2-3-8-15(14)16;/h2-10,13,17,19H,11-12H2,1H3;1H/t17-;/m0./s1
InChI 密鑰
BFFSMCNJSOPUAY-LMOVPXPDSA-N
基因資訊
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034和ISO/IEC 17025生产和认证。本CRM的所有使用信息参见分析证书(COA)。
用于质量控制的药物二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
盐酸度洛西汀,一种噻吩衍生物,属于选择性血清素-去甲肾上腺素再摄取抑制剂(SNRI),因抗抑郁性而被使用。
應用
该药物二级标准品用途:
  • 开发两种使用碳糊电极的伏安法,分析药物制剂和人血清样本中的微量盐酸度洛西汀
  • 反相高效液相色谱分离和检测散装药物制剂中的姜黄素和盐酸度洛西汀
  • 按照ICH Q2R1指导原则要求,通过紫外-可见光分光光度法检测度洛西汀纯物质
  • HPLC法同时分析散装药物制剂和人尿液样本中的抗抑郁药―盐酸维拉佐酮、阿戈美拉汀、盐酸度洛西汀及维生素B12
生化/生理作用
盐酸度洛西汀是一种双重血清素/去甲肾上腺素再摄取抑制剂(SNRI),在临床上被广泛用作抗抑郁药和抗焦虑药。
盐酸度洛西汀是一种双重血清素/去甲肾上腺素再摄取抑制剂(SNRI);抗抑郁药;抗焦虑药。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的文档栏中输入LRAC1689。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Development and validation of UV-Visible spectrophotometric method for determination of Duloxetine
Samal, LIPSA and Prusty, AMARESH
International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 11, 27-31 (2019)