生物源
rabbit (recombinant)
品質等級
重組細胞
expressed in HEK 293 cells
共軛
unconjugated
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
1L2, monoclonal
recombinant monoclonal
描述
1L2 Clone
產品線
ZooMAb® learn more
形狀
lyophilized
分子量
calculated mol wt 251.91 kDa
observed mol wt ~270 kDa
物種活性
mouse, rat
包裝
antibody small pack of 25 μL
環保替代產品特色
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
加強驗證
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
技術
immunocytochemistry: suitable using 1:100
immunofluorescence: suitable using 1:100
western blot: suitable using 1:1,000
同型
IgG
UniProt登錄號
環保替代類別
, Aligned
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
rat ... Cspg4;Ng2(81651)
一般說明
每个ZooMAb抗体均使用我们专有的重组表达系统制造,纯化均一,并精确分配以产生可靠且高度可重复的批次间一致性。只发布性能最高的克隆供研究人员使用。每种抗体在多种应用(包括其最常用的应用)中均具有高度特异性和亲和力。ZooMAb抗体通过可靠的程序进行制备,并在您需要时可随时发货。
在此处了解有关ZooMAb的更多信息。
特異性
免疫原
應用
免疫荧光分析:代表性批次的1:100稀释液在大鼠脑组织切片中检测到NG2。
標靶描述
外觀
儲存和穩定性
法律資訊
免責聲明
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1