Merck
所有图片(12)
主要文件
ZRB1131
Sigma-Aldrich
抗LAMP-1抗体,克隆2E9,ZooMAb®兔单克隆抗体
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
重組細胞
expressed in HEK 293 cells
共軛
unconjugated
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
2E9, recombinant monoclonal
描述
recombinant, expressed in HEK 293 cells
產品線
ZooMAb® learn more
形狀
lyophilized
分子量
calculated mol wt 44.88 kDa
observed mol wt ~110 kDa
物種活性
monkey, human
包裝
antibody small pack of 25 μL
環保替代產品特色
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
加強驗證
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
技術
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
同型
IgG
表位序列
N-terminal
Protein ID登錄號
UniProt登錄號
環保替代類別
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
ZooMAb®抗体代表了新一代重组单克隆抗体。
每种ZooMAb®抗体均使用我们专有的重组表达系统生产,纯化至均一,并精确分配以产生稳健且高度可重复的批间一致性。只发布性能最高的克隆供研究人员使用。每种抗体在多种应用(包括其最常用的应用)中均具有高度特异性和亲和力。ZooMAb®抗体是可靠的,在需要时随时可以发货。
请了解有关ZooMAb的更多信息。
我们致力于为您提供符合一项或多项“绿色化学12 项原则”的绿色替代产品。此抗体不含防腐剂,生产时未伤害或牺牲动物且非常稳定,可视需要进行环境运输和储存,因此符合“废物预防”、“设计更安全的化学品”和“能效设计”原则。 点击此处获取更多信息。
特異性
克隆 2E9 是一种ZooMAb®兔重组单克隆抗体,可特异性检测LAMP-1。它靶向管腔结构域N末端的14个氨基酸之内的表位。
免疫原
KLH偶联线性肽,对应于人LAMP-1的N端管腔结构域的14个氨基酸。
應用
质量控制测试
已通过蛋白质印迹对HeLa细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:以1:1,000的比例稀释该抗体可在HeLa细胞裂解物中检测到LAMP-1。
测试的应用
蛋白印迹分析:代表性批次的1:1000稀释液在K562、Jurkat和Cos-7细胞裂解液中检测到LAMP-1。
免疫荧光分析:代表性批次的1:100稀释液在人胎盘组织切片中检测到MLKL。
免疫组织化学(石蜡)分析:代表性批次的1:100 的稀释液在人胎盘组织切片中检测到 LAMP-1 。
流式细胞分析:来自代表性批次的0.1 μg在100万个K562细胞中检测到LAMP-1。
注意:实际最佳工作稀释度必须由最终用户确定,因为样本和实验条件可能会因最终用户而有所不同
抗LAMP-1,克隆EM05201 ZooMAb®,目录号ZRB1104,是一种重组兔单克隆抗体,特异性靶向LAMP-1,并已测试用于流式细胞术、免疫细胞化学、免疫组织化学(石蜡)和蛋白质印迹。
標靶描述
溶酶体相关膜糖蛋白 1 (UniProt: P11279; 也称 LAMP-1, 溶酶体相关膜糖蛋白 1,CD107 抗原样家族成员 A, CD107a)由LAMP1 基因 (基因ID: 3916)编码。LAMP-1 和 LAMP-2 是存在于溶酶体膜中的两种高度糖基化的蛋白质。它们可能占溶酶体膜中存在的所有蛋白质的 50%。它们可维持溶酶体酸化和溶酶体膜完整性。LAMP-1 和 2 中广泛的 N-糖基化保护它们免于溶酶体蛋白水解。然而,LAMP-1 和 2 中较高水平的聚-N-乙酰乳糖胺与细胞分化减少和转移潜能增强有关。LAMP-1 的过度表达也与乳腺癌的发展和进展有关。LAMP-1 是一种单通道 I 型跨膜蛋白,由信号肽((aa 1-28)合成,随后被切割产生包含大管腔结构域(aa 29-382) 、跨膜结构域(aa 383-405)和一个短 C 末端胞质尾(aa 406-417)的成熟形式。LAMP-1 为选择素提供碳水化合物配体,据报道还可作为拉沙病毒蛋白的受体。据报道,它可在溶酶体、内体和质膜之间转运。据报告, LAMP-1 的两种亚型是通过选择性剪接产生的。通过我们的专有技术生成的ZooMAb®重组单克隆抗体与常规单克隆抗体相比,具有明显增强的特异性、亲和力、可重复性和稳定性。(参考文献:Wang, Q., et al. (2017)。Oncol.Lett.14(4); 4729 - 4735; Tan, K-P., et al. (2016)。Cell Death Dis.7, e2347)。
外觀
纯化的重组兔单克隆抗体IgG,在含有5%海藻糖的PBS中冻干,正常外观为粗糙或半透明的树脂。ZooMAb 制剂中的 PBS/海藻糖成分在冻干后可呈现半固体(珠状凝胶)外观。这是正常现象。请按照数据表中的推荐复溶程序来溶解半固体、珠状、凝胶样材料。全功能测试证明所得抗体溶液完全稳定且功能齐全。不含抗微生物剂或防腐剂(例如叠氮化物)或任何动物副产品。较大的包装尺寸以25 μL的倍数形式提供。
儲存和穩定性
建议将冻干产品在2-8℃下储存;复溶前,将微量离心管瓶短暂离心以将内容物离心至管瓶底部;通过添加25 μL过滤后的实验室级水或PBS来复溶每个小瓶;复溶的抗体可在2-8℃下储存或-20℃下长期储存。 避免反复冻融。
法律資訊
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)