Merck
所有图片(10)
主要文件
ZMS1040
Sigma-Aldrich
抗-腺病毒六邻体抗体,克隆号7/48.7c,ZooMAb®,小鼠单克隆
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
重組細胞
expressed in HEK 293 cells
共軛
unconjugated
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
7/48.7c, recombinant monoclonal
產品線
ZooMAb® learn more
形狀
lyophilized
分子量
calculated mol wt 109.15 kDa
純化經由
using protein G
物種活性
virus
包裝
antibody small pack of 25 μL
環保替代產品特色
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
加強驗證
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
技術
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1
表位序列
Unknown
Protein ID登錄號
UniProt登錄號
環保替代類別
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
ZooMAb®抗体代表了完全新一代的重组单克隆抗体。每种ZooMAb®抗体的制造均是使用我们专有的重组表达系统、纯化至均一并精确分配以产生可靠且高度可重复的批次间一致性。只发布性能最高的克隆供研究人员使用。每种抗体在多种应用(包括其最常用的应用)中均具有高度特异性和亲和力。ZooMAb®抗体产品备货充分,在需要时随时可以发货。
我们致力于为您带来更环保的替代产品,以符合一项或多项绿色化学12项原则。该抗体不含防腐剂,生产过程没有伤害或牺牲动物,特别稳定,需要时可常温运输和储存,因此符合”防止废物“、”设计更安全的化学品“和”能源效率设计“。 点击此处获取更多信息。
特異性
克隆号7/48.7c是ZooMAb®小鼠重组单克隆抗体,可特异性检测腺病毒六邻体蛋白。
免疫原
纯化的腺病毒1,2,5,6六邻体蛋白(Hexon)。
應用
质量控制测试
通过免疫细胞化学法在腺病毒感染的A549细胞中验证过
免疫细胞化学分析:该抗体以1:1,000稀释度在腺病毒感染的A549细胞中检测到腺病毒六邻体蛋白。
应用检验
流式细胞术分析:0.1 μg(来自代表性批次)在100万个腺病毒感染的A549细胞中检测到腺病毒六邻体蛋白。
蛋白质免疫印迹分析:代表性批次在蛋白质印迹应用中检测到腺病毒六邻体蛋白(Wu, Hongju, et. al. (2002).J Virol.76(24):12775-82)。
注意:实际最佳工作稀释度必须由最终用户确定,因为样本和实验条件可能会因最终用户而有所不同
抗-腺病毒六邻体抗体(克隆号7/48.7c,ZooMAb®,货号ZMS1040)是一种可检测腺病毒六邻体蛋白的重组小鼠单克隆抗体,已经过流式细胞术、免疫细胞化学和蛋白质免疫印迹应用测试。
標靶描述
六邻体蛋白/Hexon protein(UniProt:P03277;别名CP-H、蛋白II)由腺病毒L3基因(Gene ID: 2652998)编码。腺病毒是一种没有包膜的较大(65-80 nm)病毒,基因组为双链DNA。常导致上/下呼吸道、胃肠道(GI)或结膜的轻度感染。不过腺病毒感染还会导致罕见的临床表现,包括出血性膀胱炎、肝炎、出血性结肠炎、胰腺炎、肾炎和脑炎。腺病毒还用作基因传递载体。 它们还具有通过干扰宿主细胞抗癌基因来触发细胞增殖的能力。腺病毒的主要成分是形成同三聚体的六邻体,衣壳的面上和边上有240个六邻体壳粒,还有12个顶点壳粒是含五邻体基底和纤维突起组成的五邻体。六邻体蛋白大小因血清型而变化。每个六邻体分子的基底含一个环和两个8链胶冻卷,对于与邻近壳粒的相互作用十分重要。其他次要成分IIIa、VI、VIII和IX同样与衣壳有关。病毒核心还有6种结构组分,其中5种与双链DNA基因组有关,最后一个组分是23K的病毒体蛋白酶,在病毒体装配中起关键重要。通过我们的专有技术生成的ZooMAb®重组单克隆抗体与常规单克隆抗体相比,具有明显增强的特异性、亲和力、可重复性和稳定性。
外觀
纯化的重组小鼠单克隆抗体IgG,在含有5%海藻糖的PBS(磷酸缓冲液)中冻干,正常外观为粗糙或半透明的树脂状。ZooMAb®制剂中的PBS/海藻糖成分在冻干后会呈半固体状(凝胶珠状),属于正常现象。请按照说明书(data sheet)建议的复溶方法溶解这种凝胶珠状半固体材料。获得的抗体溶液经全功能测试证明性能完全稳定。不含抗微生物剂或防腐剂(例如叠氮化物)或任何动物副产品。较大的包装尺寸以25 μL的倍数形式提供。
重構
每瓶25 μL复溶后浓度为300 μg/mL。请参考有关每种应用和样品类型的建议起始稀释度和/或滴定度的指南。
儲存和穩定性
建议将冻干产品在2-8℃下储存;复溶前,将微量离心管瓶短暂离心以将内容物离心至管瓶底部;通过添加25 μL过滤后的实验室级水或PBS来复溶每个小瓶;复溶的抗体可在2-8℃下储存或-20℃下长期储存。避免反复冻融。
法律資訊
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)