主要文件
Z757322
Sartorius mLINE® 机械移液器
single channel, volume 1-10 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
特點
electronic: no
single-channel
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Sartorius 725090
容積
1-10 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Sartorius′s全新机械移液器系列 - mLINE - 为机械移液提供了独特的新功能组合。卓越的性能、可完整高压灭菌性、流畅的人体工程学设计和完美的安全性。mLINE移液器可覆盖从0.1至5000的整个体积范围。
  • 极轻的移液和吸头弹出
  • 独特的安全特性
  • 无级体积调节和专利体积锁定系统
  • 内部组件隔热以提高准确性
  • 完整的高压灭菌而无需拆卸
  • 易于清洁、维护和校准
  • ID标签和颜色编码盖
  • Safe-Cone滤器和独特加样方式
  • Opti-load吸头固定机制用于多通道移液器的均衡吸头密封和轻尖端弹出
法律資訊
mLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)