主要文件
Z719668
Sorenson low binding standard tips
maximum volume 1000 μL, pack of 1000 ea (Bag), non-sterile
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121600
NACRES:
NB.01
材料
colorless
polypropylene
無菌
non-sterile
特點
barrier: no
包裝
pack of 1000 ea (Bag)
case of 10000 ea (10 bags of 100 tips)
製造商/商標名
Sorenson 10190T
最大體積
1000 μL
容積
1000 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Universal fit for research-grade pipettors.
法律資訊
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)