Key Documents
Z740940
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials culture tube with screw cap and PTFE/rubber liner
capacity 5 mL, O.D. × L 15 mm × 75 mm, round bottom
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121706
NACRES:
NB.11
材料
borosilicate glass tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
包裝
pack of 72 ea
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
外徑 × 長度
15 mm × 75 mm
容量
5 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Clear borosilicate glass, round bottom culture tubes with thread top and black phenolic cap. Cap has bonded PTFE faced rubber liner.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)