主要文件
Z710970
Rack for glass slides
glass, for 16/32 slides
别名:
900254
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122800
NACRES:
MA.01
材料
glass
特點
Holds 16/32 x slides 76x26 mm
製造商/商標名
WHEATON® 900254
尺寸
118x88x70 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Glass rack holds 16 single slides, 31 slides arranged alternately straight across and diagonally, or 32 slides back-to-back.
法律資訊
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)