特點
single-channel
subdivision 5 μL
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
BRAND 704782
吸頭尺寸
, 500-5000 μL
容積
500-5000 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
25 年多来,BRAND 一直在开发和制造活塞操作的移液器。新的 Transferpette S 移液器正是使用这种长期经验、密集的人体工程学研究和创新材料的产物。
Transferpette S 移液器是用于实验室中最苛刻应用的完美手册移液器。
它们包括生命科学用户所要求的所有功能:坚固的结构、单手体积调节、完全的高压灭菌性、最高的精确度以及便捷、长期的可靠性校准技术。
包括: Transferpette S,数字可调音量,DE-M 标记,带性能证书,壁挂/机架安装。
*过滤器吸头
Transferpette S 移液器是用于实验室中最苛刻应用的完美手册移液器。
它们包括生命科学用户所要求的所有功能:坚固的结构、单手体积调节、完全的高压灭菌性、最高的精确度以及便捷、长期的可靠性校准技术。
- 熟悉的中心位置移液键和单独吸头弹出器
- 符合人体工程学的指托,适合您的手轻松握持
- 适用于右手或左手用户轻松单手设置容量
- 易于阅读的 4 位数体积显示,具有最高精度
- 121°C (2 bar) 下完全高压灭菌,精度至 DIN EN 285
- 便于头端选择的颜色编码
- 耐腐蚀活塞和喷射器耐久性
- 轻松校准技术无需工具即可进行校准调整,并在移液器根据出厂设置进行调整时提供清晰指示
包括: Transferpette S,数字可调音量,DE-M 标记,带性能证书,壁挂/机架安装。
*过滤器吸头
特點和優勢
• Efficient: one-hand operation• Flexible: ergonomic design for all hand sizes• Reliable: volume-change protection prevents accidental adjustments
其他說明
BR704782(印度)
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
实验方案
This article describes easy calibration techniques for mechanical and electronic liquid handling instruments from BRAND®.
This article describes easy calibration techniques for mechanical and electronic liquid handling instruments from BRAND®.