一般說明
IKA ® A11 基础分析研磨机
用于 2 种不同研磨程序的批次研磨机:
冲击磨削用高级不锈钢打磨机研磨硬质、脆性或非弹性材料。这种打浆机可用于莫氏硬度高达 6(交货时随附)。
用于 2 种不同研磨程序的批次研磨机:
冲击磨削用高级不锈钢打磨机研磨硬质、脆性或非弹性材料。这种打浆机可用于莫氏硬度高达 6(交货时随附)。
- 切割研磨,用于用切割刀片粉碎柔软的纤维材料(交货时不随附;Z630004)
- 可通过加水粉碎潮湿和/或粘性材料
- 研磨室由聚四氟乙烯(PTFE,玻璃纤维增强)制成,不锈钢入口 (1.4571),有效体积 80 mL(交付时随附)。研磨室内液氮脆化研磨材料
- 可选择提供 250 mL 研磨室 (Z341797)
- 工艺类型:批
- 操作原理:切割/撞击
- 电机额定值输入:160 W
- 额定电动机输出:100 W
- 速度最大值:28,000 rpm
- 圆周速度最大值:53 m/s
- 可用体积最大值:80 mL
- 进料硬度最大值:6 Mohs
- 饲料粒度最大值:10 mm
- 打浆机/切割器材料:不锈钢 1.4034
- 研磨室材料:不锈钢 1.4571
- 通电时间:1 min
- 关机时间:关机 10 min
- 铣削室,可用水冷却:否
- 研磨饲料可在干冰研磨室中冷却:是
- 研磨进料可在研磨室内用液氮冷却:是
- 尺寸:(宽 x 高 x 深):85 x 240 x 85 mm
- 重量:1.5 公斤
法律資訊
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Semih Erdogmus et al.
Genomics, 112(6), 4536-4546 (2020-08-09)
SNP markers linked to genes controlling Ca and Mn uptake were identified in the common bean seeds using DArT-based association mapping (AM). The Ca concentration in the seeds varied between 475 and 3,100 mg kg-1 with an average of 1,280.9 mg kg-1 and the
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
Z341789-1EA | 4061833295236 |
Z341789CH-1EA | |
Z341789EU-1EA | 4061833295243 |
Z341789GB-1EA |