主要文件
Z640174
Eppendorf® epT.I.P.S. Biopur®, singles
volume 2-200 μL
别名:
pipetting tips
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121600
NACRES:
NB.01
長度:
53 mm
最大體積:
200 μL
無菌:
sterile
包裝:
pack of 100 (individually wrapped)
製造商/商標名:
Eppendorf® 0030 010.035
Eppendorf® 022491148
材料
colorless
無菌
sterile
包裝
pack of 100 (individually wrapped)
製造商/商標名
Eppendorf® 0030 010.035
Eppendorf® 022491148
體積測量範圍
2-200 μL
長度
53 mm
最大體積
200 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Biopur guaranteed sterile, pyrogen-free, RNase-free, DNA-free and ATP-free, for applications in pharmaceutical and food industries, molecular biology and cell technology.
Batch specific certificates available on the internet at http://www.eppendorf.com
法律資訊
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)