Key Documents
Z640433
Eppendorf® epT.I.P.S.吸头重装工具
volume range 50-1000 μL
别名:
epT.I.P.S.Reload预装补充系统
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121600
NACRES:
NB.01
材料
blue
無菌
non-sterile
特點
barrier: no
包裝
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
製造商/商標名
Eppendorf® 0030 073.460
Eppendorf® 022491555
長度
71 mm
最大體積
1 mL
容積範圍
50-1000 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Eppendorf® epT.I.P.S.Reloads预装板是预装吸头的托架板,专门用于重新装填可重复利用的吸头盒。相比一次性托架,减少了塑料浪费。这种预装板及吸头可放入吸头盒中高温灭菌(最高121 °C)。根据吸头大小的不同,补充盒里面的预装板可以相对放置,也可以依次叠放。使用吸头前,需要先将装有吸头的预装板插入可重复利用的吸头盒。吸头包装形式多样,包括散装、Reloads预装、无菌Reloads预装、简易盒装、独立包装。
ep T.I.P.S.盒的一部分和重装系统,可用于对再填充托盘进行无污染操作,其带有塑料盖可防止在转移到工作盒时与托盘发生接触。
吸头托盘可以在包装中进行高压灭菌,并干净储存备用。吸头可以直接从重装托盘中使用,也可以装入ep T.I.P.S.盒(单独购买)中
應用
Eppendorf® epT.I.P.S.Reloads预装板吸头适合一般实验室应用,保证低污染移液。也用于温和混匀细胞。
特點和優勢
  • 一次性吸头
  • 通用锥形设计
  • 操作简单
  • 提供不同纯度级别
  • 彩色标记不同体积规格
  • 彩色标记与吸头对应
  • 体积刻度标记方便肉眼检查
  • 连接和弹出轻松,耗力极少
  • 完整安全密封
  • 最高的精度和准确度保证
  • 特定体积配备长吸头
其他說明
Eppendorf推荐通过高温灭菌法灭菌吸头。
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG