主要文件
Z637181
Mucasol 通用洗涤剂
volume 2 L
别名:
Mucasol Cleaner, Universal Detergent
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
47131800
NACRES:
NB.35
製造商/商標名
BRAND 44003
技術
protein expression: suitable
容積
2 L
20000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
液体,适用于浸泡和超声波浴的碱性高性能浓缩液。
由玻璃、陶瓷、塑料、橡胶和金属器械制成的实验室器皿和器械的通用清洁剂。在 10~30 分内清洁物品,无需机械帮助。Mucasol 清洗液取代了铬硫酸,不含氯和苛性碱,无毒、无侵蚀性、可生物降解。
应避免长时间暴露于锌和非阳极氧化铝表面。也适用于擦拭清洁。
其他說明
BR44003(印度)
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Mucasol is a trademark of Merz GmbH & Co. KG
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)